Learn More
(-)-Dimetil 2,3-O-isopropilideno-L-tartrato, TRC
Código de producto. 30381788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30381788 10 g -
30386555 2.5 g -
30382655 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47424010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37031-29-1
Fórmula molecular C9H14O6
Peso molecular (g/mol) 218.21
Sinónimo (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid 4,5-Dimethyl Ester, (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (4R-trans)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (-)-Dimethyl-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate, Dimethyl (4R,5R)-2,2,Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, Dimethyl L-tartarte Acetonide
SMILES COC(=O)[C@@H]1OC(C)(C)O[C@H]1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O6/c1-9(2)14-5(7(10)12-3)6(15-9)8(11)13-4/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.079