Learn More
(+)-Dimetil 2,3-O-isopropilideno-D-tartrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677611 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10185833 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258440100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37031-30-4 | C9H14O6 | 218.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37031-30-4
Fórmula molecular C9H14O6
Peso molecular (g/mol) 218.21
Número MDL MFCD00040504
Clave InChI ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
Sinónimo 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate
PubChem CID 688156
Nombre IUPAC dimetil (4S,5S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4,5-dicarboxilato
SMILES CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Dimethyl 2, 3-O-isopropylidene-D-tartrate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 139°C (21.0 hPa)
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4386 to 1.4406
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 1.15
Condición de rotación específica + 54.00 (20.00°C c=neat)
Rotación específica + 54
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido