Learn More
2-(1,3-Dihidro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-il)pentanodioato de dimetilo, Mikromol™
Descripción
2-(1,3-Dihidro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-il)pentanodioato de dimetilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioate |
| CAS | 827026-43-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimethyl 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H16 N2 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pentanedioic acid, 2-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 1,5-dimethyl ester, Pentanedioic acid, 2-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, dimethyl ester (9CI), 2-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)pentanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N2O7/c1-23-13(18)7-6-12(15(20)24-2)16-8-10-9(14(16)19)4-3-5-11(10)17(21)22/h3-5,12H,6-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCC(N1Cc2c(cccc2[N+](=O)[O-])C1=O)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-(4-nitro-1-oxo-isoindolin-2-il)pentanodioato de dimetilo |
| Mostrar más |