Learn More
(1-Etilpropil)malonato de dimetilo, 97 %
Código de producto. 11352649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352649 500 mg 500 miligramos
11362649 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26701.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39520-19-9
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD08436116
Clave InChI LHJTVXUTWGDTQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 1-ethylpropyl malonate, dimethyl 2-1-ethylpropyl malonate, acmc-20al7d, dimethyl diethylmethyl malonate, dimethyl pentan-3-yl propanedioate, 1-ethylpropyl malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-ethylpropyl propane-1,3-dioate, 1,3-dimethyl 2-pentan-3-yl propanedioate
PubChem CID 42552954
Nombre IUPAC 2-pentan-3-ilpropanodioato de dimetil
SMILES CCC(CC)C(C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl (1-ethylpropyl)malonate
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 97%