Learn More
Dimetil (1-diazo-2-oxopropil)fosfonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17162139 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17162139 5 g 5 g
17152139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17162139 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466020050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90965-06-3 | C5H9N2O4P | 192.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90965-06-3
Fórmula molecular C5H9N2O4P
Peso molecular (g/mol) 192.11
Clave InChI SQHSJJGGWYIFCD-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-(diazin-1-io-1-il)-1-(dimetoxifosforil)prop-1-en-2-olato
SMILES COP(=O)(OC)C([N+]#N)=C(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11