Learn More
Dimetil (1-diazo-2-oxopropil)fosfonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17152139 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17152139 1 g 1 g
17162139 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17152139 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466020010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90965-06-3 | C5H9N2O4P | 192.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90965-06-3
Fórmula molecular C5H9N2O4P
Peso molecular (g/mol) 192.11
Clave InChI SQHSJJGGWYIFCD-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-(diazin-1-io-1-il)-1-(dimetoxifosforil)prop-1-en-2-olato
SMILES COP(=O)(OC)C([N+]#N)=C(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate