Learn More
1,4-Dihidro-2,6-diisopropil-4-(4-fluorofenil)-piridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 1,4-Dihydro-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 132008-67-4 |
| Fórmula molecular | C21 H26 F N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26FNO4/c1-11(2)18-16(20(24)26-5)15(13-7-9-14(22)10-8-13)17(21(25)27-6)19(23-18)12(3)4/h7-12,15,23H,1-6H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(NC(=C(C1c2ccc(F)cc2)C(=O)OC)C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(4-fluorofenil)-2,6-di(propan-2-il)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 375.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.1846 |