Learn More
Dimetil 1,4-ciclohexanodiona-2,5-dicarboxilato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446916 500 g 500 g
11426916 25 g 25 g
11436916 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24008.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6289-46-9 | C10H12O6 | 228.20 g/mol
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate is used in the production of pigments such as pigment red 122 and pigment violet 19. It also can react with 2,4-diamino-phenol to get 2,5-bis-(3-amino-4-hydroxy-phenylamino)-cyclohexa-1,4-diene-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-ciclohexanodiona-2,5-dicarboxilato de dimetilo se utiliza en la producción de pigmentos como el pigmento rojo 122 y el pigmento violeta 19. También puede reaccionar con el 2,4-diamino-fenol para producir éster dimetílico de ácido 2,5-bis-(3-amino-4-hidroxi-fenilamino)-ciclohexa-1,4-dieno-1,4-dicarboxílico.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 0,0016 g/l.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6289-46-9
Fórmula molecular C10H12O6
Peso molecular (g/mol) 228.20
Número MDL MFCD00001607
Clave InChI MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
PubChem CID 94866
SMILES COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water 0.0016g/L.
Nombre IUPAC 1,4-dimetil 2,5-dioxociclohexano-1,4-dicarboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Porcentaje de pureza ≥99%