Learn More
Dimetil 1,4-ciclohexanodiona-2,5-dicarboxilato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10580204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10580204 50 g Frasco de vidrio 50 g
10553411 100 g Frasco de vidrio 100 g
10379480 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10580204 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271810500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6289-46-9 | C10H12O6 | 228.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6289-46-9
Fórmula molecular C10H12O6
Peso molecular (g/mol) 228.20
Número MDL MFCD00001607
Clave InChI MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
PubChem CID 94866
Nombre IUPAC dimetil 2,5-dioxociclohexano-1,4-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 1, 4-cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 154°C to 157°C
Color Verde amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 10, IV, 3514
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate