Learn More
Dimetil-1,3-acetonedicarboxilato, TRC
Código de producto. 30384452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384452 100 g
30369940 25 g
30373737 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD470675100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1830-54-2
Fórmula molecular C7H10O5
Peso molecular (g/mol) 174.15
Sinónimo 3-Oxo-pentanedioic Acid 1,5-Dimethyl Ester, 3-Oxo-glutaric Acid Dimethyl Ester, 3-Oxo-pentanedioic Acid Dimethyl Ester, 1,3-Acetonedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 3-Oxopentanedioic Acid Dimethyl Ester, Acetone Dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 1,3-Acetonedicarboxylate, Dimethyl 2-Oxopropane-1,3-dicarboxylate, Dimethyl 3-Ketoglutarate, Dimethyl 3-Oxo-1,5-pentanedioate, Dimethyl 3-Oxoglutarate, Dimethyl 3-Oxopentanedioate, Dimethyl Acetonedicarboxylate, Dimethyl beta-Ketoglutarate, Dimethyl beta-Oxoglutarate, NSC 4677, beta-Oxoglutaric Acid Dimethyl Ester
Nombre IUPAC dimetil 3-oxopentanodioato
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0528