Learn More
Dimetil-1,3-acetonedicarboxilato, TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0528 |