Learn More
Dimetil 1,3-acetonadicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744031 100 g Frasco de vidrio 100 g
10560741 25 g Frasco de vidrio 25 g
11975101 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10744031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115701000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1830-54-2 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1830-54-2
Fórmula molecular C7H10O5
Peso molecular (g/mol) 174.15
Número MDL MFCD00008462
Clave InChI RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
PubChem CID 74591
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Punto de fusión 16.0°C to 17.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 237.0°C to 241.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CCH2COCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4430 to 1.4450
Cantidad 100 g
Beilstein 03,79
Gravedad específica 1.18
Información de solubilidad Solubility in water: 120g/L (20°C). Other solubilities: immiscible with ligroin and cyclohexane,soluble in chloroform and ethyl acetate,soluble in acetone,methanol,143g/L 1 n naoh,165g/L 10 % acetic acid
Nombre IUPAC dimetil 3-oxopentanodioato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.