Learn More
Dimetil 1,3-acetonadicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10560741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10560741 25 g Frasco de vidrio 25 g
10744031 100 g Frasco de vidrio 100 g
11975101 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10560741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115700250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1830-54-2 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1830-54-2
Fórmula molecular C7H10O5
Peso molecular (g/mol) 174.15
Número MDL MFCD00008462
Clave InChI RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
PubChem CID 74591
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Dimethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Punto de fusión 16.0°C to 17.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 237.0°C to 241.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CCH2COCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4430 to 1.4450
Cantidad 25 g
Beilstein 03,79
Gravedad específica 1.18
Información de solubilidad Solubility in water: 120g/L (20°C). Other solubilities: immiscible with ligroin and cyclohexane,soluble in chloroform and ethyl acetate,soluble in acetone,methanol,143g/L 1 n naoh,165g/L 10 % acetic acid
Nombre IUPAC dimetil 3-oxopentanodioato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.