Learn More
1,10-decanedicarboxilato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352696 10 g 10 g
11362696 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08757.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1731-79-9
Fórmula molecular C14H26O4
Peso molecular (g/mol) 258.358
Número MDL MFCD00043632
Clave InChI IZMOTZDBVPMOFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 1,10-decanedicarboxylate, dodecanedioic acid dimethyl ester, dodecanedioic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,12-dodecanedioate, 1,12-dimethyl dodecanedioate, dodecanedioic acid dimethyl, dimethyl dodecane-1,12-dioate, dimethyldodecanedioate, dodecanedioic acid, 1,12-dimethyl ester, acmc-209e5w
PubChem CID 74415
Nombre IUPAC Dodecanodioato de metilo
SMILES COC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 1,10-decanedicarboxylate
Punto de fusión 27°C to 32°C
Punto de ebullición 187°C to 188°C (14 mmHg)
Fórmula lineal CH3O2C(CH2)10CO2CH3
Cantidad 10 g
Beilstein 1790424
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.36
Porcentaje de pureza 98%