Learn More
Sulfuro de dimetil-1,1,1-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Sulfide-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 12-9-4752 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methane-d3, (methylthio)- (9 CI), (Methyl sulfide)-1,1,1-d3 (7 CI, 8 CI), Methyl perdeuteromethyl sulfide, Methyl trideuteriomethyl sulfide, Trideuteromethyl methyl sulfide, Dimethyl Sulfide-D3 (methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])SC |
| Nombre IUPAC | trideuterio(metilsulfanil)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 65.1525 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.0379 g/mol |
| Mostrar más |