Learn More
Clorhidrato de dimetil-1,1,1-d3-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylamine methyl-d3 hydrochloride |
| CAS | 120033-84-3 |
| Fórmula molecular | C2 2H3 H4 N . Cl H |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1 H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trideuterio-N-metilmetanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 84.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0534 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |