Learn More
Dimetrina, TRC
Código de producto. 30009657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009657 100 mg 100 miligramos
30006387 10 mg 10 miligramos
30008984 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD303035100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-38-2
Fórmula molecular C19 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 286.41
Sinónimo Chrysanthemummonocarboxylic acid, 2,4-dimethylbenzyl ester (6CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (2,4-dimethylphenyl)methyl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, 2,4-dimethylbenzyl ester (7CI,8CI), 2,4-Dimethylbenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate, 2,4-Dimethylbenzyl chrysanthemumate, Chrysanthemumic acid 2,4-dimethylbenzyl ester, Dimethrin, Dimetrin, ENT 21,170, NSC 15731
Nombre IUPAC (2,4-dimetilfenil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC(=CC1C(C(=O)OCc2ccc(C)cc2C)C1(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethrin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O2/c1-12(2)9-16-17(19(16,5)6)18(20)21-11-15-8-7-13(3)10-14(15)4/h7-10,16-17H,11H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1933