Learn More
Dimetoximetilvinilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358915 100 g 100 g
11338915 5 g 5 g
11348915 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14035.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16753-62-1 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16753-62-1
Fórmula molecular C5H12O2Si
Peso molecular (g/mol) 132.234
Número MDL MFCD00129170
Clave InChI ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethylvinylsilane, dimethoxy methyl vinyl silane, silane, ethenyldimethoxymethyl, ethenyldimethoxymethylsilane, methyldimethoxyvinylsilane, vinyl methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl vinylsilane #, methylvinyldimethoxysilane
PubChem CID 85589
Nombre IUPAC etenil-dimetoxi-metilsilano
SMILES CO[Si](C)(C=C)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 102°C to 104°C
Nombre del producto químico o material Dimethoxymethylvinylsilane
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 3043765
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.23
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.395
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.889