Learn More
Dimetoximetil(3,3,3-trifluoropropil)silano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358376 25 g 25 g
11344026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17292.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 358-67-8 | C6H13F3O2Si | 202.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 358-67-8
Fórmula molecular C6H13F3O2Si
Peso molecular (g/mol) 202.248
Número MDL MFCD00053175
Clave InChI DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethoxy methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl methyldimethoxysilane, 3,3,3-trifluoropropylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethoxy-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1cm60, 3,3,3-trifluoropropyldimethoxy methyl silane, methyl 3,3,3-trifluoropropyl dimethoxysilane, silane,dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl
PubChem CID 67751
Nombre IUPAC dimetoxi-metil-(3,3,3-trifluoropropil)silano
SMILES CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 85°C (150mmHg)
Nombre del producto químico o material Dimethoxymethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1753237
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.3576
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.1