Learn More
dimetoximetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethoxymethane |
| CAS | 109-87-5 |
| Fórmula molecular | C3 H8 O2 |
| Cantidad | 250 mL |
| Sinónimo | 1,1-Dimethoxymethane, 2,4-Dioxapentane, Anesthenyl, Bis(methoxy)methane, Dimethyl formal, Formal, Formaldehyde dimethyl acetal, Formaldehyde methyl ketal, Methoxymethyl methyl ether, Methylal, Methylene dimethyl ether, Methylene glycol dimethyl ether, ODS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | COCOC |
| Nombre IUPAC | dimetoximetano |
| Peso molecular (g/mol) | 76.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.0524 |