Learn More
Dimetoximetano, puro, Fisher Chemical
Product Code. 10325800 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
500 ML
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10325800 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10325800 Supplier Fisher Chemical Supplier No. D/3400/08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 109-87-5
Punto de fusión -105°C
Color Incolora
Punto de ebullición 41°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C3H8O2
Número MDL 8495
Cantidad 500 mL
Sinónimo methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
Clave InChI NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCOC
Nombre IUPAC dimetoximetano
Peso molecular (g/mol) 76.095
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09g/mol
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethoxymethane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.