Learn More
Dimetoximetano, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10498250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10498250 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10264570 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10073563 25 L Bidón de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10498250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115560010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-87-5 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-87-5
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.09
Número MDL MFCD00008495
Clave InChI NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
Nombre IUPAC dimetoximetano
SMILES COCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethoxymethane
Punto de fusión -105.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 41.0°C to 42.0°C
Temperatura de inflamación −18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2(OCH3)2
Índice de refracción 1.3525 to 1.3545
Cantidad 1 L
Fieser 01,671; 02,271; 06,374; 07,115
Índice Merck 15, 6086
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 32.3g/100 mL (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,oils,hydrocarbons,miscible with most common organic solvents,very soluble in acetone,benzene
Viscosidad 3.25 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza 99.5+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethoxymethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.