Learn More
Dimetoxetano 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Used to protect diols as their methylene acetals, using TMS-OTf/2,6-lutidine:
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza para proteger los dioles como sus acetales de metileno, utilizando TMS-OTF/2,6-lutidina:
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 330 g/l.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, humedad/agua y ácidos. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethoxymethane |
| Punto de fusión | -105°C |
| Densidad | 0.863 |
| Punto de ebullición | 41°C to 42°C |
| Temperatura de inflamación | −17°C (1°F) |
| Fórmula lineal | CH3OCH2OCH3 |
| Índice de refracción | 1.3545 |
| Cantidad | 2500 mL |
| Número UN | UN1234 |
| Beilstein | 1697025 |
| Mostrar más |