Learn More
Dimetoxetano 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354489 100 mL 100 ml
11489932 500 mL 500 ml
11499932 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12055.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-87-5 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
Used to protect diols as their methylene acetals, using TMS-OTf/2,6-lutidine:
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para proteger los dioles como sus acetales de metileno, utilizando TMS-OTF/2,6-lutidina:
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 330 g/l.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, humedad/agua y ácidos. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-87-5
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Número MDL MFCD00008495
Clave InChI NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
PubChem CID 8020
ChEBI CHEBI:48341
Nombre IUPAC dimetoximetano
SMILES COCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethoxymethane
Punto de fusión -105°C
Densidad 0.863
Punto de ebullición 41°C to 42°C
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Fórmula lineal CH3OCH2OCH3
Índice de refracción 1.3545
Cantidad 100 mL
Número UN UN1234
Beilstein 1697025
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6012
Información de solubilidad Soluble in water 20°C 330g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.1
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethoxymethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethoxymethane