Learn More
Dimetoxidimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489882 25 g 25 g
11499882 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489882 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12025.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
It is employed as silylating agent for diols. Used as a monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers or silicone resins, as an intermediate (starting material) in the production of other organosilicon substances. Also employed in non-metal surface treatment to enhance the adhesion properties of surfaces. Used in sealants, in silicone polymer preparations (for the production of elastomers), in mould-making, in semiconductor manufacture, as a laboratory chemical in research and development activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como agente sililante para los dioles. Utilizado como monómero («compuesto básico») en la producción de polímeros de silicona o resinas de silicona, como intermediario (material de partida) en la producción de otras sustancias de organosilicio. También se emplea en el tratamiento de superficies no metálicas para mejorar las propiedades de adhesión de las superficies. Se utiliza en selladores, en preparaciones de polímeros de silicona (para la producción de elastómeros), en fabricación de moldes, en fabricación de semiconductores, como sustancia química de laboratorio en actividades de investigación y desarrollo.
Solubilidad
Al contacto con el agua libera un alcohol inflamable.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad. Proteger contra cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1112-39-6
Fórmula molecular C4H12O2Si
Peso molecular (g/mol) 120.22
Número MDL MFCD00025691
Clave InChI JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
PubChem CID 66187
Nombre IUPAC dimetoxidimetilsilano
SMILES CO[Si](C)(C)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 81°C to 82°C
Nombre del producto químico o material Dimethoxydimethylsilane
Punto de fusión -80°C
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1733694
Temperatura de inflamación −8°C (17°F)
Información de solubilidad Contact with water releases a flammable alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.22
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.371
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.867