Learn More
Dimetoxidimetilsilano, 95+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10527020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10527020 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10595290 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10527020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351531000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1112-39-6
Fórmula molecular C4H12O2Si
Peso molecular (g/mol) 120.22
Número MDL MFCD00025691
Clave InChI JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
PubChem CID 66187
Nombre IUPAC dimetoxidimetilsilano
SMILES CO[Si](C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethoxydimethylsilane
Punto de fusión -80.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8650g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 82.0°C
Temperatura de inflamación −8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3)2Si(OCH3)2
Índice de refracción 1.3690 to 1.3710
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.865
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water to form methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.23
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethoxydimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2