Learn More
Dimetoxano, TRC
Código de producto. 30373167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373167 500 mg
30385472 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460495500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 828-00-2
Fórmula molecular C8 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 174.19
Sinónimo 1,3-Dioxan-4-ol, 2,6-dimethyl-, acetate (9CI), m-Dioxan-4-ol, 2,6-dimethyl-, acetate (7CI,8CI), 2,4-Dimethyl-6-acetoxy-1,3-dioxane, 2,4-Dimethyl-6-m-dioxanyl acetate, 2,6-Dimethyl-m-dioxan-4-ol acetate, 2,6-Dimethyl-m-dioxan-4-yl acetate, 6-Acetoxy-2,4-dimethyl-1,3-dioxane, 6-Acetoxy-2,4-dimethyl-m-dioxane, 6-Acetoxy-2,4-dimethyl-m-dioxane, Acetomethoxane, Bioban DXN, Dimethoxane, Dioxin, Dioxin (bactericide), Dioxin CO, Giv Gard DXN, Giv Gard DXN-CO
Nombre IUPAC (acetato de 2,6-dimetil-1,3-dioxan-4-il)
SMILES CC1CC(OC(=O)C)OC(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethoxane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-5-4-8(11-6(2)9)12-7(3)10-5/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0892