Learn More
Clorhidrato de dimetoxanato, LoGiCal
Código de producto. 30461171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30461171 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30461171 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3069.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethoxanate Hydrochloride
CAS 518-63-8
Nombres de analitos o componentes Dimethoxanate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 N2 O3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-carboxylic acid, 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl ester, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-carboxylic acid, 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine-10-carboxylic acid 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl ester hydrochloride (6CI), Phenothiazine-10-carboxylic acid, 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl ester, monohydrochloride (7CI,8CI), Ethanol, 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, phenothiazine-10-carboxylate (ester), hydrochloride (8CI), 2-Dimethylaminoethoxyethyl 10-phenothazinecarboxylate hydrochloride, Cothera, Dimethoxanate hydrochloride, Dimethoxanate monohydrochloride, Dimetoxanate hydrochloride, β-Dimethylaminoethoxyethyl phenothiazine-10-carboxylate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O3S.ClH/c1-20(2)11-12-23-13-14-24-19(22)21-15-7-3-5-9-17(15)25-18-10-6-4-8-16(18)21;/h3-10H,11-14H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CCOCCOC(=O)N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC fenotiazina-10-carboxilato de 2-[2-(dimetilamino)etoxi]etilo; clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 394.92
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1118 g/mol