Learn More
Dimetomorf (mezcla de isómeros E+Z), Honeywell Fluka™
Código de producto. 16674504 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16674504 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16674504 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1791100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethomorph (mixture of E+Z isomers)
CAS 110488-70-5
% máx. CAS ≤ 100%
Fórmula lineal C21H22ClNO4
Beilstein 8794474
Color Incoloro a blanquecino
Punto de fusión 125.2°C to 149.2°C
Sinónimo (EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine
Peso molecular (g/mol) 387.9 g/mol