Learn More
Dimetomorfo-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethomorph-d8 |
| CAS | 1346606-71-0 |
| Fórmula molecular | C21 D8 H14 Cl N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Dimethomorph D8 (Morpholine D8) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22ClNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3/b18-14+/i9D2,10D2,11D2,12D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)\C=C(/c2ccc(Cl)cc2)\c3ccc(OC)c(OC)c3)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)-1-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorfolin-4-il)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 395.906 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.174 |