Learn More
Dimetomorfo-d8 (morfolina-d8) (mezcla E/Z), CDN
Código de producto. 30316274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30316274 0.005 g 0.01 g
30312416 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30316274 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND79220.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethomorph-d8
CAS 1346606-71-0
Fórmula molecular C21 D8 H14 Cl N O4
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Dimethomorph D8 (Morpholine D8)
Fórmula InChI InChI=1 S/C21H22ClNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14 H,9-12H2,1-2H3/b18-14+/i9D2,10D2,11D2,12D2
SMILES [2 H]C1([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)\C=C(/c2ccc(Cl)cc2)\c3ccc(OC)c(OC)c3)C1([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC (E)-3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)-1-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorfolin-4-il)prop-2-en-1-ona
Peso molecular (g/mol) 395.906
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.174 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity