Learn More
Dimetomorfo 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309128 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309128 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12710000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethomorph
CAS 110488-70-5
Nombres de analitos o componentes Dimethomorph
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H22 Cl N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22ClNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3/b18-14+
SMILES COc1ccc(cc1OC)\C(=C\C(=O)N2CCOCC2)\c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC (E)-3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenilo)-1-morfolina-4-ilprop-2-en-1-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 387.86
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1237 g/mol