Learn More
Dimetoato, TRC
Código de producto. 17968539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17968539 5 g 5 g
17947339 1 g 1 g
17938089 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17968539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4605055G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-51-5
Fórmula molecular C5 H12 N O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 229.26
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl S-(methylcarbamoylmethyl) ester (6CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 2-mercapto-N-methylacetamide (8CI), 8014 Bis HC, Aadimethoal, Agrithoate 40EC, American Cyanamid 12,880, BI 58, Bi 58 Nowy, Bi 58 Nowy 400EC, CL 12880, Cerox, Chloromezyl, Cygon, Cygon 2E, Cygon 400, Cygon 4E, Cygon Insecticide, Danadim, Daphene, De-fend, Dimate, Dimate (insecticide), Dimethoate, Dimeton, Dimevur, Dimezyl, Dimezyl 400EC, Ditimur 40, Dudu Ethoate, ENT 24650, Experimental Insecticide 12880, FIP, Fosfatox R, Fosfotox, Fosfotox R, Fosfotox R 35, Fostion MM, Laition, Lurgo, O,O-Dimethyl S-(N-methylcarbamoylmethyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, PEI 75, Perfekthion, Perfekthion S, Phosphamid, Phosphamide, Racusan, Rogor, Rogor 20L, Rogor 40, Rogor L, Rogor P, Roxion, S-Methylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate, Sinoratox, Sistemin, Super Ethoate, Systemin, Systemin (pesticide), Systoate, TATA TAFGOR, Tafgor 40EC, Tara, Tara 909, Tiomet
Nombre IUPAC 2-dimetoxifosfinotioilsulfanilo-N-metilacetamida
SMILES CNC(=O)CSP(=S)(OC)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethoate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.9996