Learn More
Dimetoato-d6, TRC
Código de producto. 30371386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30371386 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30371386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4605072.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethoate D6 (O,O-dimethyl-D6)
CAS 1219794-81-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 2H6 H6 N O3 P S2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo O,O-Di(methyl-d3) S-[2-(methylamino)-2-oxoethyl] phosphorodithioate, Dimethoate-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])[2H])SCC(=O)NC
Nombre IUPAC 2-[bis(trideuteriometoxi)fosfinotioilsulfanil]-N-metilacetamida
Peso molecular (g/mol) 235.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0373
Porcentaje de pureza >95