Learn More
Dimetoato-d6 (O,O-dimetil-d6), CDN
Código de producto. 30318615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30318615 0.05 g 0.05 g
30320065 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318615 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND56430.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethoate D6 (O,O-dimethyl-D6)
CAS 1219794-81-6
Fórmula molecular C5 2H6 H6 N O3 P S2
Cantidad 0.05 g
Sinónimo Dimethoate (O,O-dimethyl-D6)
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])SCC(=O)NC
Nombre IUPAC 2-[bis(trideuteriometoxi)fosfinotioilsulfanil]-N-metilacetamida
Peso molecular (g/mol) 235.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0373 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 95% Chemical Purity