Learn More
Clorhidrato de dimetisoquina, LoGiCal
Código de producto. 30458514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458514 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458514 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1973.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethisoquin Hydrochloride
CAS 2773-92-4
Nombres de analitos o componentes Dimethisoquin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H24 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Quinisocaine Hydrochloride, Ethanamine, 2-[(3-butyl-1-isoquinolinyl)oxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[(3-butyl-1-isoquinolinyl)oxy]-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Isoquinoline, 3-butyl-1-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, hydrochloride (6CI,7CI), Isoquinoline, 3-butyl-1-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, monohydrochloride (8CI), 3-Butyl-1-(2-dimethylaminoethoxy)isoquinoline hydrochloride, Chinisocaine hydrochloride, Dimethisoquin hydrochloride, Isochinol, Pruralgin, Quinisocaine hydrochloride, Quotane, Quotane hydrochloride, 1-(beta-Dimethylaminoethoxy)-3-n-butylisoquinoline hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-4-5-9-15-13-14-8-6-7-10-16(14)17(18-15)20-12-11-19(2)3;/h6-8,10,13H,4-5,9,11-12H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCCc1cc2ccccc2c(OCCN(C)C)n1
Nombre IUPAC 2-(3-butilisoquinolin-1-il)oxi-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 308.85
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1655 g/mol