Learn More
Dimetipina 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326668 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326668 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010367ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethipin
CAS 55290-64-7
Nombres de analitos o componentes Dimethipin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H10 O4 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4S2/c1-5-6(2)12(9,10)4-3-11(5,7)8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC1=C(C)S(=O)(=O)CCS1(=O)=O
Nombre IUPAC 1,1,4,4-tetraóxido de 5,6-dimetil-2,3-dihidro-1,4-ditiína
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 210.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0021 g/mol