Learn More
Dimetindeno, TRC
Código de producto. 30386578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386578 100 mg
30371764 1 mg
30371653 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460803100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5636-83-9
Fórmula molecular C20H24N2
Peso molecular (g/mol) 292.42
Sinónimo 1H-Indene-2-ethanamine, N,N-dimethyl-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-, Pyridine, 2-[1-[2-[2-(dimethylamino)ethyl]inden-3-yl]ethyl]- (6CI,7CI,8CI), N,N-Dimethyl-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-1H-indene-2-ethanamine, (±)-Dimethindene, 2-(1-[2-(2-Dimethylaminoethyl)inden-3-yl]ethyl)pyridine, 3-[α-(2'-Pyridyl)ethyl]-2-(β-dimethylaminoethyl)indene, Dimethindene, Dimethpyrindene, Dimetindene, Feniallerg, Forhistal
SMILES CC(C1=C(CCN(C)C)Cc2ccccc12)c3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethindene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2)3)14-16-8-4-5-9-18(16)20/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1939