Learn More
Dimeticona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethicone |
| CAS | 9006-65-9 |
| Fórmula molecular | C6 H18 O Si2(C2 H6 O Si)n |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Acesil 350, BY 22-050, Belsil DM 1, Belsil DM 1 Plus, Belsil DM 100, Belsil DM 1000, Belsil DM 200, Belsil DM 35, Belsil DM 5, Clearocast 100, DC 100-350CS, DC 1132, DC 1428, DC 1618, DC 1664, DC 200 Fluid, DC 200-100cS, DC 200-10cS, DC 5-2117, DC 5-7137, DMF 5CS, Dimethicone 245, Dimethicone 350, Dimethicone 5CS, Dimethisil DM 20, Dimeticone, Dow Corning 100-350CS, Dow Corning 1132, Dow Corning 1413, Dow Corning 1618, Dow Corning 1664, Dow Corning 200 Fluid 350 c/s, Dow Corning 200 Fluid 5cSt, Dow Corning 200/100 cSt Fluid, Dow Corning 200/10CST, Dow Corning 200/5 cst, Dow Corning 365, Dow Corning 365 Dimethicone NF Emulsion, Dow Corning 5-2117, Dow Corning 5-7137, Dow Corning 5-7139, E 1049, EY 22-067, Gransil 530, HL 88, HL 999, HZ 201, Hedrin, Jeesile 110, KF 96A50CS, KHS 7, KM 910, M 620, Mirasil DM 20, Mirasil DM 300000, Mirasil DM 350, Mirasil DME 2, Mirasil DME 30, Momentive SE 30 Gum, NYDA, NYDA sensitiv, PMX 200, SH 200C10CS-JASU, Silicone Fluid 350, Silkonoel AK 500, TSF 451-1MA, Viscasil 330000, Viscasil 330M, Viscasil 5M, Visosal 330M, Wacker-Belsil DM 1 Plus, Xiameter 300, Xiameter MEM 1664, Xiameter PMX 200 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | α-Trimetilsilil-ω -metilpoli[oxi(dimetilsilanodiilo)] |
| Peso molecular (g/mol) | 236.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.1084 |