Learn More
Dimeticona, TRC
Product Code. 30376519
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
30376519 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30376519 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4609401G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethicone
CAS 9006-65-9
Fórmula molecular C6 H18 O Si2(C2 H6 O Si)n
Cantidad 1 g
Sinónimo Acesil 350, BY 22-050, Belsil DM 1, Belsil DM 1 Plus, Belsil DM 100, Belsil DM 1000, Belsil DM 200, Belsil DM 35, Belsil DM 5, Clearocast 100, DC 100-350CS, DC 1132, DC 1428, DC 1618, DC 1664, DC 200 Fluid, DC 200-100cS, DC 200-10cS, DC 5-2117, DC 5-7137, DMF 5CS, Dimethicone 245, Dimethicone 350, Dimethicone 5CS, Dimethisil DM 20, Dimeticone, Dow Corning 100-350CS, Dow Corning 1132, Dow Corning 1413, Dow Corning 1618, Dow Corning 1664, Dow Corning 200 Fluid 350 c/s, Dow Corning 200 Fluid 5cSt, Dow Corning 200/100 cSt Fluid, Dow Corning 200/10CST, Dow Corning 200/5 cst, Dow Corning 365, Dow Corning 365 Dimethicone NF Emulsion, Dow Corning 5-2117, Dow Corning 5-7137, Dow Corning 5-7139, E 1049, EY 22-067, Gransil 530, HL 88, HL 999, HZ 201, Hedrin, Jeesile 110, KF 96A50CS, KHS 7, KM 910, M 620, Mirasil DM 20, Mirasil DM 300000, Mirasil DM 350, Mirasil DME 2, Mirasil DME 30, Momentive SE 30 Gum, NYDA, NYDA sensitiv, PMX 200, SH 200C10CS-JASU, Silicone Fluid 350, Silkonoel AK 500, TSF 451-1MA, Viscasil 330000, Viscasil 330M, Viscasil 5M, Visosal 330M, Wacker-Belsil DM 1 Plus, Xiameter 300, Xiameter MEM 1664, Xiameter PMX 200
Fórmula InChI InChI=1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC α-Trimetilsilil-ω -metilpoli[oxi(dimetilsilanodiilo)]
Peso molecular (g/mol) 236.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1084