Learn More
Dimetenamida-P, TRC
Código de producto. 30137471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137471 50 mg 50 miligramos
17942835 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46058350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163515-14-8
Fórmula molecular C12 H18 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 275.79
Sinónimo Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-, (S)-, 2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide, (S)-Dimethenamid, BAS 656H, DMTA-P, Dimethenamid P, Establish, Frontier X 2, Isard, Outlook, Spectrum, Spectrum (herbicide), Tower (herbicide)
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2,4-dimetiltiofeno-3-il)-N-[(2S)-1-metoxipropano-2-il]acetamida
SMILES COC[C@H](C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethenamid-P
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0747