Learn More
Dimetenamida, TRC
Código de producto. 17998879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17998879 100 mg 100 miligramos
17948899 10 mg 10 miligramos
17938159 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460580100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87674-68-8
Fórmula molecular C12 H18 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 275.79
Sinónimo 2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide, Dimethenamid, Fieldstar, Frontier, SAN 582, SAN 582H
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2,4-dimetiltiofen-3-il)-N-(1-metoxipropan-2-il)acetamida
SMILES COCC(C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethenamid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0747