Learn More
Dimetenamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethenamid |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.0747 |