Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethenamid-P |
| CAS | 163515-14-8 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.19 g/cm3 (25°C) |
| Temperatura de inflamación | 79°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| pH | 4.2 |
| Punto de ebullición | 280°C |
| Sinónimo | (S)-2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-2-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide |
| Peso molecular (g/mol) | 275.79 g/mol |
| Mostrar más |