Learn More
Dimetenamida-oxalamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325003 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325003 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12677540AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethenamid oxalamid
CAS 380412-59-9
Nombres de analitos o componentes Dimethenamid oxalamid
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H17 N O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO4S/c1-7-6-18-9(3)10(7)13(8(2)5-17-4)11(14)12(15)16/h6,8H,5H2,1-4H3,(H,15,16)
SMILES COCC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1c(C)csc1C
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2,4-dimetiltiofen-3-il)-(1-metoxipropan-2-il)amino]-2-oxoacético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 271.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0878 g/mol