Learn More
Dimetenamida, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16686193 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16686193 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16686193 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1674100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethenamid
CAS 87674-68-8
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.187 g/cm3 (25°C)
Temperatura de inflamación 91°C
Beilstein 8143313
Color Amarillo
Punto de ebullición 127°C (0.3 hPa)
Sinónimo (RS)-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide
Peso molecular (g/mol) 275.79 g/mol
Cantidad 100 mg
Grado Herbicidas