Learn More
Ácido dimetenamida-etanosulfónico (ESA) sódico 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315855 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315855 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12677530ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethenamid-ethane sulfonic acid (ESA) sodium
CAS 1418095-09-6
Nombres de analitos o componentes Dimethenamid-ethane sulfonic acid (ESA) sodium
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H18 N O5 S2 . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethanesulfonic acid, 2-[(2,4-dimethyl-3-thienyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1), Dimethenamid ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO5S2.Na/c1-8-6-19-10(3)12(8)13(9(2)5-18-4)11(14)7-20(15,16)17;/h6,9H,5,7H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COCC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)csc1C
Nombre IUPAC sodio;2-[(2,4-dimetiltiofen-3-il)-(1-metoxipropan-2-il)amino]-2-oxoetanosulfonato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 343.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0524 g/mol