Learn More
Dimetenamida-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethenamid-d3 |
| CAS | 1246816-31-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12H15D3ClNO2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[2-(methoxy-d3)-1-methylethyl]acetamide, Fieldstar-d3, Frontier-d3, SAN 582-d3, SAN 582H-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | O=C(CCl)N(C(C)COC([2H])([2H])[2H])C1=C(C)SC=C1C |
| Peso molecular (g/mol) | 278.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0935 |
| Mostrar más |