Learn More
Dimetazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethazine |
| CAS | 3625-07-8 |
| Fórmula molecular | C42 H68 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Mebolazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H68N2O2/c1-25-23-37(3)27(9-11-29-31(37)13-17-39(5)33(29)15-19-41(39,7)45)21-35(25)43-44-36-22-28-10-12-30-32(38(28,4)24-26(36)2)14-18-40(6)34(30)16-20-42(40,8)46/h25-34,45-46H,9-24H2,1-8H3/b43-35+,44-36+/t25-,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32+,33+,34+,37+,38+,39+,40+,41+,42+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O)C/C/1=N\N=C\5/C[C@@H]6CC[C@@H]7[C@H](CC[C@@]8(C)[C@H]7CC[C@]8(C)O)[C@@]6(C)C[C@H]5C |
| Nombre IUPAC | (2R,3E,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-[(E)-[(2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-2,10,13,17-tetrametil-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilideno]hidrazinilideno]-2,10,13,17-tetrametil-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 633 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 632.5281 |