Learn More
Carbonato de dimetalilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464347 5 g 5 g
11474347 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20414.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 64057-79-0 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
It is used as an intermediate in enantioselective tsuji enol silane allylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario en la reacción enantioselectiva de alilación de tsuji enol silano.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64057-79-0
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00008598
Clave InChI SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
PubChem CID 47083
Nombre IUPAC Carbonato de bis(2-Metilprop-2-enilo)
SMILES CC(=C)COC(=O)OCC(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethallyl carbonate
Punto de ebullición 199°C to 202°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%